Orders LinkContactUsLinkComponent
TE buffer, (20X), pH 8,0, autoclaved
TE buffer, (20X), pH 8,0, autoclaved
TE buffer concentrate, autoclaved, 20X, 8,0, 250 mL
Catalogus # J62388.AK
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
TE buffer, (20X), pH 8,0, autoclaved
Catalogus # J62388.AK
CAS-nummer:  
TE buffer, (20X), pH 8,0, autoclaved
TE buffer, (20X), pH 8,0, autoclaved
TE buffer concentrate, autoclaved, 20X, 8,0, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
67,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236359
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    20X
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    TE buffer concentrate, autoclaved
  • pH-waarde:
    8,0
  • Cat. No.:
    J62388.AK
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00236359
Specificaties