Orders LinkContactUsLinkComponent
NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer, 250 mL
  J60766.AK
NP-40 lysis buffer
  J60766.AK
 :  
NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer, 250 mL
 :  
80,60 €
1 * 250 mL
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    NP-40 lysis buffer
  • Cat. No.:
    J60766.AK
  • Uiterlijk:
    Colourless
  • Opslagtemperatuur:
    2°C to 8°C
  • Physical form:
    Liquid