Orders LinkContactUsLinkComponent
NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer, 500 mL
Catalogus # J60766.AP
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
NP-40 lysis buffer
Catalogus # J60766.AP
CAS-nummer:  
NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
115,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    NP-40 lysis buffer
  • Cat. No.:
    J60766.AP
  • Uiterlijk:
    Colourless
  • Opslagtemperatuur:
    2°C to 8°C
  • Physical form:
    Liquid