Orders LinkContactUsLinkComponent
HEPES, 1,0 M buffer solutions
HEPES buffer solution, 1 mol/L, 7,5, Glass bottle, 500 mL
Catalogus # J60712.AP
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
HEPES, 1,0 M buffer solutions
Catalogus # J60712.AP
CAS-nummer:  
HEPES, 1,0 M buffer solutions
HEPES, 1,0 M buffer solutions
HEPES buffer solution, 1 mol/L, 7,5, Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
248,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    1 mol/L
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    HEPES buffer solution
  • pH-waarde:
    7,5
  • Cat. No.:
    J60712.AP
  • Opslagtemperatuur:
    2°C to 8°C
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00006158
  • CAS No.:
    7365-45-9
Specificaties