Orders LinkContactUsLinkComponent
MNE buffer, pH 6,5
MNE buffer, pH 6,5
MNE buffer, pH 6.5, 250 mL
Catalogus # J60690.AK
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
MNE buffer, pH 6,5
Catalogus # J60690.AK
CAS-nummer:  
MNE buffer, pH 6,5
MNE buffer, pH 6,5
MNE buffer, pH 6.5, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
34,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    MNE buffer, pH 6.5
  • Cat. No.:
    J60690.AK
  • Physical form:
    Liquid
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.