Toebehoren
Beschermhoes, bestand tegen de meeste zuren, alkalische oplossingen en organische oplosmiddelen, RET basic en RCT basic
Catalogus # IKAA4209500
Leverancier: IKA
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Beschermhoes, bestand tegen de meeste zuren, alkalische oplossingen en organische oplosmiddelen
- Voor:RET basic en RCT basic