Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Monsterhouder, H: 40 mm, 1250 g, WP 40
Catalogus # 620-2240
Leverancier:   ROTRONIC INSTRUMENTS
Toebehoren
Catalogus # 620-2240
Leverancier:  ROTRONIC INSTRUMENTS
Toebehoren
Toebehoren
Monsterhouder, H: 40 mm, 1250 g, WP 40
Price
456,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Monsterhouder, H: 40 mm, 1250 g, WP 40
  • Seq:
    906