Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatkolven

Maatkolven

5000 ml, 475 mm, 1,200 ± ml
Catalogus # BIBBFRD222
Leverancier:   SciLabware
Maatkolven
Catalogus # BIBBFRD222
Leverancier:  SciLabware
Maatkolven
Maatkolven

5000 ml, 475 mm, 1,200 ± ml

Price
244,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

MBL®, borosilicate glass, with smooth neck.

  • Inscriptions in blue enamel
  • Conformity certified, with batch number

ISO 1042

 : ISO 1042

Specificaties
  • Capaciteit:
    5000 ml
  • Hoogte:
    475 mm
  • Seq:
    12
  • Tolerantie:
    1,200 ± ml