Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtration funnels, cylindrical
Filtration funnels, cylindrical
50 ml, 160 mm, 20 mm, 5
Catalogus # BIBB3770/10
Leverancier:   SciLabware
Filtration funnels, cylindrical
Catalogus # BIBB3770/10
Leverancier:  SciLabware
Filtration funnels, cylindrical
Filtration funnels, cylindrical
50 ml, 160 mm, 20 mm, 5
Price
614,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Made of PYREX® borosilicate glass, these are ideal for filtering precipitates.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Specificaties
  • Ø plaat:
    20 mm
  • Porositeit:
    5
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Lengte:
    160 mm
  • Seq:
    05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.