Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
Catalogus # BIBB3396/04AS
Leverancier:   SciLabware
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
Catalogus # BIBB3396/04AS
Leverancier:  SciLabware
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
Price
271,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass, class AS, with PTFE key stopcock of 1,5 mm bore.
  • Automatic zeroing
  • Schellbach stripe, with blue enamel graduations
Tube with vertical white stripe and central blue ribbon for accurate reading of the meniscus (where the blue ribbon splits into a wide and narrow band) and features a 29/32 Quickfit® cone.
Certificeringen: Complies with ISO 385 and DIN 12700
Bestelinformatie: Burettes and reservoir bottles should be ordered separately.
Specificaties
  • Capaciteit:
    25 ml
  • Indeling:
    0,05 ml
  • Tolerantie:
    0,03 ± ml
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Rubberen drukballon, past op klasse AS automatische buretten
    Rubberen drukballon, past op klasse AS automatische buretten
    BIBB3297/14AS
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 32,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reservoirfles, glas, 2000 ml, met 29/32 slijping
    Reservoirfles, glas, 2000 ml, met 29/32 slijping
    BIBB3297/12
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 66,30 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.