Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks, with Quickfit® ground joint
Erlenmeyer flasks, with Quickfit® ground joint
1000 ml, 208 mm, 131 mm, 29/32 NS
Catalogus # BIBB1132/26
Leverancier:   SciLabware
Erlenmeyer flasks, with Quickfit® ground joint
Catalogus # BIBB1132/26
Leverancier:  SciLabware
Erlenmeyer flasks, with Quickfit® ground joint
Erlenmeyer flasks, with Quickfit® ground joint
1000 ml, 208 mm, 131 mm, 29/32 NS
Price
663,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Erlenmeyer flasks, made of Pyrex® borosilicate glass, with standard ground joint.
  • Resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit® ground glass socket
Specificaties
  • Ø uitw.:
    131 mm
  • Huls:
    29/32 NS
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Hoogte:
    208 mm
  • Seq:
    06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.