Disposable cannulas
Disposable cannulas, G21, groen, 120 mm, +, 0,8×120 mm
Catalogus # EHRS15884892
Leverancier: EHRHARDT SOEHNE
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable cannulas.
- Pyrogen-free, not toxic
- With lancet cut
- EO-sterilisation
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø×L:0,8×120 mm
- Meter:G21
- Steriel:+
- Kleur:groen
- Omschrijving:Disposable cannulas
- Lengte:120 mm