Orders LinkContactUsLinkComponent
Special pH electrodes
Special pH electrodes
Speciality pH electrode, SP21X, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, Refillable, Single junction, 12×110 mm, S7, General purposes
Catalogus # CONSSP21X
Leverancier:   CONSORT
Special pH electrodes
Catalogus # CONSSP21X
Leverancier:  CONSORT
Special pH electrodes
Special pH electrodes
Speciality pH electrode, SP21X, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, Refillable, Single junction, 12×110 mm, S7, General purposes
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Aansluiting:
    S7
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • Voor:
    General purposes
  • Type:
    SP21X
  • Omschrijving:
    Speciality pH electrode
  • Materiaal:
    Glas
  • Seq:
    01
  • Diafragma:
    Single junction
  • Elektroliet:
    Refillable
  • Temperatuur:
    0...+100 °C
  • pH:
    0 - 14