Orders LinkContactUsLinkComponent
Stahulp, FIN
Stahulp, FIN
Standing support, grey seat and blasted aluminium black frame, 8 kg, seat dimensions: 450×150×620/850 mm, 620 - 850 mm, Glides, changeable, Gas-lift column
Catalogus # 132-0897
Leverancier:   bimos
Stahulp, FIN
Catalogus # 132-0897
Leverancier:  bimos
Stahulp, FIN
Stahulp, FIN
Standing support, grey seat and blasted aluminium black frame, 8 kg, seat dimensions: 450×150×620/850 mm, 620 - 850 mm, Glides, changeable, Gas-lift column
Price
423,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
De stoel is gemaakt van zacht polyurethaanschuim.
Bijna alle werknemers moeten langere tijd achter elkaar staand werk verrichten. Maar door langdurig staan wordt het menselijk lichaam sterk belast, wat verantwoordelijk is voor een aantal hartklachten en aandoeningen van de bloedsomloop en musculoskeletale systemen.
  • Comfortabel: extra brede comfortzitting
  • Stabiele basis en robuuste aluminium kolom met een hoek van 4 graden die complete stabiliteit wwarborgt tijdens het verplaatsen en de juiste actieve werkhouding bevordert
  • Flexibiliteit en vrijheid: de stoel kan 20 graden naar links en rechts worden gedraaid
  • Eenvoudig aan te passen met de hendel onder de zitting
  • Ruimtebesparend ontwerp
  • Licht en gemakkelijk te verplaatsen
Certifications: Volgens DIN 68 877 German GS "safety tested" markering van overeenstemming
Volgens DIN EN ISO 9001
Volgens regulatie EWG Nr. 1836/93 en milieubeheersysteem DIN ISO 14001
Heeft een ANSI/BIFMA X5.1 gecertificeerd testrapport 21207935_001 TUV Rheinland
Specificaties
  • Omschrijving:
    Standing support, grey seat and blasted aluminium black frame, 8 kg, seat dimensions: 450×150×620/850 mm
  • Hoogte:
    620 - 850 mm
  • Seq:
    05
  • Voetvorm:
    Glides, changeable
  • Met:
    Gas-lift column
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.