Afsluitkranen
StopCock straight-through, Dopmoer met inwendige schroefdraad van 3/4" (instroomzijde), dopmoer met inwendige schroefdraad van 3/4" (uitstroomzijde)
Catalogus # 216-0942
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Delen die met media in contact komen van PP, PE en PTFE.
- Nauwsluitend voor volledige afdichting
- Bijzonder moeiteloze bediening
- Met aansluitdopmoer gegarandeerd verticale positie van de kraan
De uitloopkraan is geschikt voor alle containers met R¾" schroefdraadaansluitingen. Schroefdraadadapters maken het aansluiten van kranen op bijna alle containers mogelijk. Drukbestendig tot 2 bar bij 20 °C (zonder uitloopsteun en ring). De uitloophoek en draaibare tuit voorkomen druppelen. Met taps toelopende tuit voor flessen met nauwe openingen met een diameter van 6 tot 8 mm.
Niet geschikt voor stollende stoffen.
Documents
Spigot for containers
Video 's
Specificaties
- Schroefdraad:Dopmoer met inwendige schroefdraad van 3/4" (instroomzijde), dopmoer met inwendige schroefdraad van 3/4" (uitstroomzijde)
- Omschrijving:StopCock straight-through
- Seq:08