Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer tablets, Lovibond®
Buffer tablets, Lovibond®
7, 250 Tab.
Catalog # LOVI515611BT
Supplier:   Lovibond
Buffer tablets, Lovibond®
Catalog # LOVI515611BT
Supplier:  Lovibond
CAS Number:  
Buffer tablets, Lovibond®
7, 250 Tab.
CAS Number:  
Price
56,80 €
Log in for availability
1 * 250 Tablet
Product Details & Documents
Ideal for preparing buffer solutions of 4, 7 and 10 pH units.
pH tablet can be added to 100 ml of distilled or deionised water for preparing solution of specified concentration.
Specifications
Specifications
  • VPE:
    250 Tab.
  • pH-waarde:
    7
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.