Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer tablets, Lovibond®
Buffer tablets, Lovibond®
4, 100 Tab.
Catalogus # LOVI515620BT
Leverancier:   Lovibond
Buffer tablets, Lovibond®
Catalogus # LOVI515620BT
Leverancier:  Lovibond
CAS-nummer:  
Buffer tablets, Lovibond®
4, 100 Tab.
CAS-nummer:  
Price
27,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 EA
Product Details & Documents
Ideal for preparing buffer solutions of 4, 7 and 10 pH units.
pH tablet can be added to 100 ml of distilled or deionised water for preparing solution of specified concentration.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    100 Tab.
  • pH-waarde:
    4
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.