Scourers, PurActive
geel, 150×70 mm, 45 mm, 1/pack
Catalogus # 129-0858
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
SCHUURSPONS PURACTIVE 6,3x14x4,5CM GEEL 1 * 10 ST Catalogus #115-2577
Le produit 115-2577 est un remplacement de 129-0858 mais diffère en marque, emballage ou quantité.
Product Details & Documents
Scrubber sponges made of polyurethane foam.The special coating easily lifts stubborn grime whilst being gentle on all hard surfaces.
- Foam backing is soft to the hands and provides a good grip
- Removes dirt effectively without scratching
- Colour-coding system enables cleaning process according to hygiene standards and HACCP principles
- Washable up to 60 °C
The scourer cleans three times more effectively than traditional non-scratching scourers and is more gentle on surfaces than a traditional abrasive scourer.
Specificaties
- Verpakt:1/pack
- Kleur:geel
- l×b:150×70 mm
- Seq:05
- Dikte:45 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.