Scoops
250 ml, 240 mm, HDPE, wit
Catalogus # LAMA63
Leverancier: LAMAPLAST
Ga naar:
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
- For withdrawal of solid and granulates samples
- Rounded bottom
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
TDS Powder Scoops
Technische fiche
Specificaties
- Capaciteit:250 ml
- Kleur:wit
- Lengte:240 mm
- Materiaal:HDPE
- Seq:02