Orders LinkContactUsLinkComponent
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Glass bottle, 100 g
Catalogus # TCIAH0979-100G
Leverancier:   TCI
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Catalogus # TCIAH0979-100G
Leverancier:  TCI
CAS-nummer:  128446-35-5
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Glass bottle, 100 g
CAS-nummer:  128446-35-5
Price
196,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
  • CAS-nummer:128446-35-5
  • Formule:C₆₃H₁₁₂O₄₂
  • MDL-nummer:MFCD00074978
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:420-920-1
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Specific rotation [a]20/D:
    +120 to +135 deg (C=1, H2O)
  • Drying loss:
    max. 10.0 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    100 g