Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories
Accessories
Silicone protection cover, MSAH352, shields the microscope from dirt and stains, compatible with all Dino-Lite models
Catalogus # IDCPMSAH352
Leverancier:   Dino-Lite / IDCP B.V.
Accessories
Catalogus # IDCPMSAH352
Leverancier:  Dino-Lite / IDCP B.V.
Accessories
Accessories
Silicone protection cover, MSAH352, shields the microscope from dirt and stains, compatible with all Dino-Lite models
Price
7,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Silicone protection cover, MSAH352, shields the microscope from dirt and stains, compatible with all Dino-Lite models
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.