Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
15 ml, 115 mm, natuur
  HIRS7780101
 :   HIRSCHMANN
Measuring scoops
  HIRS7780101
Measuring scoops
15 ml, 115 mm, natuur
16,00 €
1 * 12 ST
HDPE, natural colour.
  • Capaciteit:
    15 ml
  • Kleur:
    natuur
  • Lengte:
    115 mm
  • Seq:
    01