Measuring scoops
25 ml, 135 mm, natuur
Catalogus # HIRS7780102
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specificaties
- Capaciteit:25 ml
- Kleur:natuur
- Lengte:135 mm
- Seq:02