Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
65 ml, 185 mm, natuur
Catalogus # HIRS7780103
Leverancier:   HIRSCHMANN
Measuring scoops
Catalogus # HIRS7780103
Leverancier:  HIRSCHMANN
Measuring scoops
65 ml, 185 mm, natuur
Price
24,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 12 ST
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specificaties
  • Capaciteit:
    65 ml
  • Kleur:
    natuur
  • Lengte:
    185 mm
  • Seq:
    03