Measuring scoops
110 ml, 215 mm, natuur
Catalogus # HIRS7780104
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specificaties
- Capaciteit:110 ml
- Kleur:natuur
- Lengte:215 mm
- Seq:04