Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
150 ml, 250 mm, natuur
Catalogus # HIRS7780105
Leverancier:   HIRSCHMANN
Measuring scoops
Catalogus # HIRS7780105
Leverancier:  HIRSCHMANN
Measuring scoops
150 ml, 250 mm, natuur
Price
33,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 12 ST
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specificaties
  • Capaciteit:
    150 ml
  • Kleur:
    natuur
  • Lengte:
    250 mm
  • Seq:
    05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.