Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
350 ml, 310 mm, natuur
Catalogus # HIRS7780106
Leverancier:   HIRSCHMANN
Measuring scoops
Catalogus # HIRS7780106
Leverancier:  HIRSCHMANN
Measuring scoops
350 ml, 310 mm, natuur
Price
30,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specificaties
  • Capaciteit:
    350 ml
  • Kleur:
    natuur
  • Lengte:
    310 mm
  • Seq:
    06