Measuring scoops
750 ml, 350 mm, natuur
Catalogus # HIRS7780107
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specificaties
- Capaciteit:750 ml
- Kleur:natuur
- Lengte:350 mm
- Seq:07