Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
1250 ml, 400 mm, natuur
Catalogus # HIRS7780108
Leverancier:   HIRSCHMANN
Measuring scoops
Catalogus # HIRS7780108
Leverancier:  HIRSCHMANN
Measuring scoops
1250 ml, 400 mm, natuur
Price
70,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specificaties
  • Capaciteit:
    1250 ml
  • Kleur:
    natuur
  • Lengte:
    400 mm
  • Seq:
    08