Scoops
1100 ml, 360 mm, HDPE, wit
Catalogus # LAMA65
Leverancier: LAMAPLAST
Ga naar:
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
- For withdrawal of solid and granulates samples
- Rounded bottom
: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
TDS Powder Scoops
Technische fiche
Specificaties
- Capaciteit:1100 ml
- Kleur:wit
- Lengte:360 mm
- Materiaal:HDPE
- Seq:04