DANI liners
Single taper, 6 mm, 4 mm, 70 mm
Catalogus # 568-0640
Leverancier: Trajan Scientific and Medical
Ga naar:
Product Details & Documents
Deactivated liners for DANI GCs.
Specificaties
- Ø uitw.:6 mm
- Ø inw.:4 mm
- Omschrijving:Single taper
- Lengte:70 mm
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.