Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
EPI-LED-fluorescentieopzetstuk met standaard Auramine O-filterkubus en 455 nm LED-module voor de detectie van malaria/tuberculose (voor gebruik van preparaten zonder dekglas)
Catalog # 630-1829
Supplier:   MOTIC
Toebehoren
Catalog # 630-1829
Supplier:  MOTIC
Toebehoren
Toebehoren
EPI-LED-fluorescentieopzetstuk met standaard Auramine O-filterkubus en 455 nm LED-module voor de detectie van malaria/tuberculose (voor gebruik van preparaten zonder dekglas)
Price
2 640,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Omschrijving:
    EPI-LED-fluorescentieopzetstuk met standaard Auramine O-filterkubus en 455 nm LED-module voor de detectie van malaria/tuberculose (voor gebruik van preparaten zonder dekglas)
  • Seq:
    903
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.