Toebehoren
LED-module 6 V/3 W 4500 K ±300 K
Catalogus # 630-2138
Leverancier: MOTIC
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:LED-module 6 V/3 W 4500 K ±300 K
- Seq:900
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



