Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Flasks, pre-assembled, with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*, 1000 ml, Zijarmhalzen schroefdraad GL 45, 2, 300-1000 ml, 137×245 mm
N° de catalogue 392-0398
Fournisseur:   Corning
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
N° de catalogue 392-0398
Fournisseur:  Corning
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Flasks, pre-assembled, with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*, 1000 ml, Zijarmhalzen schroefdraad GL 45, 2, 300-1000 ml, 137×245 mm
Prix
2 700,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
The Corning 1 L spinner flask body is constructed of polystyrene, paddle and shaft from polypropylene and caps from high density polyethylene. All are made of USP Class VI and ISO 10993-18 compliant materials
  • Recommended working range of 300 ml to 1 L
  • Extended paddle design ensures constant top-to-bottom motion of the liquid without having to adjust the height of the paddle
  • Bottom contours on the paddle hug the shape of the flask, eliminating dead spots
  • Two wide neck openings for easy pouring; easily accept a 100 ml pipet
  • Vertical side baffles break up laminar flow - ensures better mixing and maximises cell production
  • Each system is supplied individually double bagged
  • Sterilised by gamma irradiation; have the highest sterility assurance level (SAL) of 10⁻⁶ and meets USP XXIV:71 bacteriostasis, fungistasis and sterility standards
Informations de commande: Single use only. Flasks cannot be autoclaved or resterilised with alcohol. Any attempt to do so will result in degradation of the materials. Optional vented caps (Cat. No 3567) and Aseptic transfer caps (Cat. No. 3562) are available Designed for both suspension and adherent cell culture applications and optimised for use with corning microcarriers
Spécifications
  • Ø×h:
    137×245 mm
  • Aanbevolen werkvolume:
    300-1000 ml
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Omschrijving:
    Flasks, pre-assembled, with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*
  • Seq:
    03
  • Hals:
    Zijarmhalzen schroefdraad GL 45
  • Aantal zijarmen:
    2
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Schroefdraad
    Disponibilité
    Prix
  • 734-4102
    Ventilerende dop, ventilatieopening van 0,2 μm, voor spinnerflessen van 500, 1000 en 3000 ml
    GL45
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4 ST - 44,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Schroefdraad
    Disponibilité
    Prix
  • 734-4100
    Aseptische transferdop voor zijarm, stijgbuis met ventilatieopening van 0,2 μm, mannelijke luer-lock, voor spinnerfles van 3000 ml
    GL45
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 449,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • CORN3568
    Vlakke dop, PE, voor eenmalig gebruik, oranje, voor spinnerflessen van 500, 1000 en 3000 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4 ST - 41,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Schroefdraad
    Disponibilité
    Prix
  • 734-4101
    Aseptische transferdop voor zijarm, stijgbuis met ventilatieopening van 0,2 μm, mannelijke luer-lock, voor spinnerfles van 500 ml
    GL45
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 449,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Schroefdraad
    Disponibilité
    Prix
  • 734-4098
    Aseptische transferdop voor zijarm, stijgbuis met ventilatieopening van 0,2 μm, mannelijke luer-lock, voor spinnerfles van 1000 ml
    GL45
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 449,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • CORN401901
    Schoepenwieleenheid, roestvrij staal, dubbel lager, voor magnetisch aangedreven kolf 36 l (voor gebruik met sondes)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 340,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.