Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Ascorbic acid
Plastic bottle, 500 g
Catalogus # 1.00468.0500
Leverancier:   Merck
L(+)-Ascorbic acid
Catalogus # 1.00468.0500
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  50-81-7
L(+)-Ascorbic acid
L(+)-Ascorbic acid
Plastic bottle, 500 g
CAS-nummer:  50-81-7
Price
206,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS-nummer:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • MDL-nummer:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Merck index:13,00837
  • Kokend Pt:553 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:190…192 °C
  • Dichtheid:1,694 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ300
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-066-2
  • BEREIKEN:exempt
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Solubility:
    330 g/l (24 °C)
  • Melting Point:
    190 - 192 °C (decomposition)
  • Molar Mass:
    176.12 g/mol
  • Bulk Density:
    500 - 900 kg/m3
  • Vapor Pressure:
    (20 °C)
  • Density:
    1.65 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    2.2 - 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
  • Ignition Point:
    380 °C
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    500 g
Specificaties