Orders LinkContactUsLinkComponent
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
4 – 20 mA current loop interface, with temperature controller of 0 to +90 °C, UN75PA
Catalogus # MEMMUN75PAV3
Leverancier:   MEMMERT
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
Catalogus # MEMMUN75PAV3
Leverancier:  MEMMERT
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
4 – 20 mA current loop interface, with temperature controller of 0 to +90 °C, UN75PA
Price
227,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    4 – 20 mA current loop interface, with temperature controller of 0 to +90 °C
  • Seq:
    076
  • Voor:
    UN75PA
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.