Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round, PP
Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately), wit, 10,0 L, 266 mm, 262,5 mm
  RIXI7-1001-100-K
Buckets, Round, PP
  RIXI7-1001-100-K
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately), wit, 10,0 L, 266 mm, 262,5 mm
3 550,00 €
1 * 480 ST
Buckets made of PP, white.
  • With or without UN approval
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
  • Capaciteit:
    10,0 L
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately)
  • Hoogte:
    262,5 mm
  • Seq:
    14
  • Ø:
    266 mm
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • RIXI8-7100-025
    Deksel met hendel voor emmer 2,5 L, PP, waterbestendig
    1 * 1 ST - 1,20 €
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • RIXI8-7100-050
    Deksel met hendel, voor emmer 5 L, PP, waterbestendig
    Emmers van 5 l
    1 * 1 ST - 1,50 €
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • RIXI8-7100-100
    Hefboomdeksel voor 10 L emmer, PP, waterdicht
    Emmers van 10 l
    1 * 48 ST - 72,20 €
  •  
    Omschrijving
  • RIXI8-7200-180
    Lid for 15 l bucket, oval, PP
    1 * 36 ST - 86,90 €
  •  
    Omschrijving
  • RIXI8-7100-018
    Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    1 * 180 ST - 184,00 €
  •  
    Omschrijving
  • RIXI8-7100-010
    Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    1 * 25 ST - 11,40 €
  •  
    Omschrijving
  • RIXI8-7100-006
    Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    1 * 435 ST - 186,00 €
  •  
    Omschrijving
  • RIXI8-7100-210
    Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    1 * 15 ST - 44,50 €
  •  
    Omschrijving
  • RIXI8-7100-300
    Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    1 * 10 ST - 45,40 €