Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopy scissors
Microscopy scissors
Straight, sharp/sharp, with angular handles, 115 mm
Catalogus # HAMML-HSB014-11
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Microscopy scissors
Catalogus # HAMML-HSB014-11
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Microscopy scissors
Microscopy scissors
Straight, sharp/sharp, with angular handles, 115 mm
Price
83,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These sharp microscopy scissors with angular handles are made from stainless steel.
Specificaties
  • Type:
    Straight, sharp/sharp, with angular handles
  • Lengte:
    115 mm
  • Seq:
    07
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.