Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, N-Plan Objectiven
VWR®, N-Plan Objectiven
IOS N-plan achromatisch objectief, 10×/0,25 mm
Catalogus # 630-1640
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectiven
Catalogus # 630-1640
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectiven
VWR®, N-Plan Objectiven
IOS N-plan achromatisch objectief, 10×/0,25 mm
Price
51,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze doelstellingen zijn ideaal voor gebruik in het onderwijs en voor routinematige laboratoriumtoepassingen.
IOS N-Plan-doelstellingen zijn voorzien van een oneindig gecorrigeerd optisch systeem.
Documents
Specificaties
  • Vergroting:
    10×/0,25 mm
  • Omschrijving:
    IOS N-plan achromatisch objectief
  • Seq:
    202