VWR®, N-Plan Objectiven
IOS N-plan-achromatisch, 20×/0,40 mm, 1,5 mm
630-1641
Deze doelstellingen zijn ideaal voor gebruik in het onderwijs en voor routinematige laboratoriumtoepassingen.
IOS N-Plan-doelstellingen zijn voorzien van een oneindig gecorrigeerd optisch systeem.
- Vergroting:20×/0,40 mm
- Omschrijving:IOS N-plan-achromatisch
- Seq:203
- Werkafstand:1,5 mm