Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, N-Plan Objectiven
VWR®, N-Plan Objectiven
IOS N-plan achromatisch objectief, 40×/0,65 mm, 0,45 mm
Catalogus # 630-1642
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectiven
Catalogus # 630-1642
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectiven
VWR®, N-Plan Objectiven
IOS N-plan achromatisch objectief, 40×/0,65 mm, 0,45 mm
Price
102,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze doelstellingen zijn ideaal voor gebruik in het onderwijs en voor routinematige laboratoriumtoepassingen.
IOS N-Plan-doelstellingen zijn voorzien van een oneindig gecorrigeerd optisch systeem.
Documents
Specificaties
  • Vergroting:
    40×/0,65 mm
  • Omschrijving:
    IOS N-plan achromatisch objectief
  • Seq:
    204
  • Werkafstand:
    0,45 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.