VWR®, N-Plan Objectiven
IOS N-plan achromatisch objectief (olie/water), 100×/ 1,25 mm (i), 0,13 mm
630-1643
Deze doelstellingen zijn ideaal voor gebruik in het onderwijs en voor routinematige laboratoriumtoepassingen.
IOS N-Plan-doelstellingen zijn voorzien van een oneindig gecorrigeerd optisch systeem.
- Vergroting:100×/ 1,25 mm (i)
- Omschrijving:IOS N-plan achromatisch objectief (olie/water)
- Seq:206
- Werkafstand:0,13 mm