Hydrometercilinders
500 ml, 54 mm, 360 mm, Hydrometercilinder, met voet en tuit
Catalogus # AMARH860808
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
Hydrometer cylinders on foot with spout.
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Omschrijving:Hydrometercilinder, met voet en tuit
- Seq:02
- Inw. hoogte:360 mm
- I-Ø:54 mm