J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
4,00, ±0,02, Ftalaat, 25 °C, Plastic bottle, 5 L
Leverancier: Avantor
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
Catalogus # 5606.5000PE
Leverancier: Avantor
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variability. You can eliminate the time and expense of preparation and standardisation of solutions, helping streamline high-volume analytical work in applications such as quality control.
Contain 0,01% Sodium benzoate.
Certificeringen: This buffer is traceable to NIST Standard reference buffer.
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- pH buffer soort:Ftalaat
- VPE:5 L
- Referentietemperatuur:25 °C
- pH-nauwkeurigheid:±0,02
- pH-waarde:4,00
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.