Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
10,00, ±0,05, Boraat, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Catalogus # 5609.0500
Leverancier:   Avantor
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
Catalogus # 5609.0500
Leverancier:  Avantor
CAS-nummer:  
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
10,00, ±0,05, Boraat, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
40,57 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variability. You can eliminate the time and expense of preparation and standardisation of solutions, helping streamline high-volume analytical work in applications such as quality control.
Contain 0,01% Sodium benzoate.
Certificeringen: This buffer is traceable to NIST Standard reference buffer.
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • pH buffer soort:
    Boraat
  • VPE:
    500 mL
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,05
  • pH-waarde:
    10,00
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.