Orders LinkContactUsLinkComponent
Opslagzak
Opslagzak
Food storage bag, 500×800 mm
Catalogus # HKPK100140
Leverancier:   HK PACK KRAUTSCHEID
Opslagzak
Catalogus # HKPK100140
Leverancier:  HK PACK KRAUTSCHEID
Opslagzak
Opslagzak
Food storage bag, 500×800 mm
Price
304,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Transparante LDPE-zakken, ideaal voor het bewaren en beschermen van voedsel en kleine reserveonderdelen van allerlei aard.
  • Voedselveiligheid gegarandeerd
  • Flexibel en scheurvast
  • Vriesbestendig vanaf 50 µm en hittebestendig tot 80 °C
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specificaties
  • Omschrijving:
    Food storage bag
  • Afmetingen:
    500×800 mm
  • Seq:
    10