Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes
Heating tapes
Heating tape, 3,0 m length, 750 W
Catalogus # WINKWBG00402000750
Leverancier:   WINKLER
Heating tapes
Catalogus # WINKWBG00402000750
Leverancier:  WINKLER
Heating tapes
Heating tapes
Heating tape, 3,0 m length, 750 W
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Heating tape, 3,0 m length, 750 W
  • Seq:
    05