(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Glass bottle, 25 g
Catalogus # TCIAH0979-25G
Leverancier: TCI
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Catalogus # TCIAH0979-25G
Leverancier: TCI
CAS-nummer: 128446-35-5
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
- CAS-nummer:128446-35-5
- Formule:C₆₃H₁₁₂O₄₂
- MDL-nummer:MFCD00074978
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:420-920-1
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Specific rotation [a]20/D:+120 to +135 deg (C=1, H2O)
- Drying loss:max. 10.0 %
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:25 g



