Tween® 80
Glass bottle, 500 g
Catalogus # TCIAT0546-500G
Leverancier: TCI
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:9005-65-6
- MDL-nummer:MFCD00082107
- Merck index:14,07582
- Kokend Pt:? 100 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–21 °C
- Dichtheid:1,062 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:295°C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:500-019-9
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Light orange to Yellow to Green clear liquid
- Saponification Value:45.0 to 55.0
- Water:max. 4.0 %
- Acid Value:max. 2.0
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 g