Tween® 20 (Polysorbate)
Glass bottle, 500 g
Catalogus # TCIAT0543-500G
Leverancier: TCI
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
- CAS-nummer:9005-64-5
- Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL-nummer:MFCD00165986
- Molecular Weight:1227.53 g/mol
- Dichtheid:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:297°C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:500-018-3
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Light yellow to Yellow clear liquid
- Saponification Value:43.0 to 53.0
- Acid Value:max. 3.0
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 g